Tisk…
3,6-Difluoro-2-(trifluoromethyl)benzaldehyde 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC32955-1G PC32955-250MG
APOSPC32955-1GEA 18620 CZK
APOSPC32955-1G APOSPC32955-250MG
3,6-Difluoro-2-(trifluoromethyl)benzaldehyde 95%
3,6-Difluoro-2-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Vzorec: C₈H₃F₅O
MW: 210.101 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD32066754
CAS číslo: 104044-26-0