Tisk…
Methyl 4-bromo-3-chloro-2-fluorobenzoate 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC32954-1G PC32954-250MG PC32954-5G
APOSPC32954-1GEA 4960 CZK
APOSPC32954-1G APOSPC32954-250MG APOSPC32954-5G
Methyl 4-bromo-3-chloro-2-fluorobenzoate 95%
Methyl 4-bromo-3-chloro-2-fluorobenzoate
Vzorec: C₈H₅BrClFO₂
MW: 267,48 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD23707534
CAS číslo: 1427440-57-0