Tisk…
5-Bromo-2-fluoro-1-cyclopropylbenzene
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC32952-1G PC32952-250MG
APOSPC32952-1GEA 15480 CZK
APOSPC32952-1G APOSPC32952-250MG
5-Bromo-2-fluoro-1-cyclopropylbenzene
5-Bromo-2-fluoro-1-cyclopropylbenzene
Vzorec: C₉H₈BrF
MW: 215,062 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD19439948
CAS číslo: 1345035-29-1