Tisk…
4-Bromo-3-fluoro-1-cyclopropylbenzene
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC32951-1G PC32951-250MG
APOSPC32951-1GEA 3190 CZK
APOSPC32951-1G APOSPC32951-250MG
4-Bromo-3-fluoro-1-cyclopropylbenzene
4-Bromo-3-fluoro-1-cyclopropylbenzene
Vzorec: C₉H₈BrF
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD21099975
CAS číslo: 1353854-74-6