Tisk…
4-Bromo-2-fluoro-1-cyclopropylbenzene
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC32950-1G PC32950-250MG
APOSPC32950-1GEA 15480 CZK
APOSPC32950-1G APOSPC32950-250MG
4-Bromo-2-fluoro-1-cyclopropylbenzene
4-Bromo-2-fluoro-1-cyclopropylbenzene
Vzorec: C₉H₈BrF
MW: 215,062 g/mol
Storage Temperature: Freezer
MDL Number: MFCD21099968
CAS číslo: 1353855-10-3