Tisk…
2,3-Difluoro-4-hydroxybenzotrifluoride 95+%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC3295-250MG PC3295-1G PC3295-5G
APOSPC3295-250MGEA 2650 CZK
APOSPC3295-250MG APOSPC3295-1G APOSPC3295-5G
2,3-Difluoro-4-hydroxybenzotrifluoride 95+%
2,3-Difluoro-4-hydroxybenzotrifluoride
Vzorec: C₇H₃F₅O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00236266
CAS číslo: 116640-12-1
UN: 1760
ADR: 8,III