Tisk…
3-Bromo-5-fluoro-1-cyclopropylbenzene
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 1-Bromo-3-cyclopropyl-5-fluorobenzene
PC32949-1G PC32949-250MG PC32949-5G
APOSPC32949-1GEA 3580 CZK
APOSPC32949-1G APOSPC32949-250MG APOSPC32949-5G
3-Bromo-5-fluoro-1-cyclopropylbenzene
3-Bromo-5-fluoro-1-cyclopropylbenzene
Vzorec: C₉H₈BrF
MW: 215,062 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD21099988
CAS číslo: 1311265-74-3