3-Bromo-4-fluoro-1-cyclopropylbenzene
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
PC32948-1G
PC32948-250MG
APOSPC32948-1GEA
3270
CZK
APOSPC32948-1G
APOSPC32948-250MG
3-Bromo-4-fluoro-1-cyclopropylbenzene
3-Bromo-4-fluoro-1-cyclopropylbenzene
Vzorec:
C₉H₈BrF Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD21099995 CAS číslo: 1353854-28-0 |