Tisk…
3-Bromo-2-fluoro-1-cyclopropylbenzene
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC32947-1G PC32947-250MG
APOSPC32947-1GEA 18620 CZK
APOSPC32947-1G APOSPC32947-250MG
3-Bromo-2-fluoro-1-cyclopropylbenzene
3-Bromo-2-fluoro-1-cyclopropylbenzene
Vzorec: C₉H₈BrF
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD31435752
CAS číslo: 2137823-12-0