Tisk…
2-Bromo-6-fluoro-1-cyclopropylbenzene
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC32946-1G PC32946-250MG
APOSPC32946-1GEA 2980 CZK
APOSPC32946-1G APOSPC32946-250MG
2-Bromo-6-fluoro-1-cyclopropylbenzene
2-Bromo-6-fluoro-1-cyclopropylbenzene
Vzorec: C₉H₈BrF
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD24449783
CAS číslo: 1415096-07-9