2-Bromo-5-fluoro-1-cyclopropylbenzene 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
PC32945-1G
PC32945-250MG
PC32945-5G
APOSPC32945-1GEA
9890
CZK
APOSPC32945-1G
APOSPC32945-250MG
APOSPC32945-5G
2-Bromo-5-fluoro-1-cyclopropylbenzene 95%
2-Bromo-5-fluoro-1-cyclopropylbenzene
Vzorec:
C₉H₈BrF MW: 215,062 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD21100002 CAS číslo: 1353853-80-1 |