Tisk…
2-Bromo-4-fluoro-1-cyclopropylbenzene
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC32944-1G PC32944-250MG
APOSPC32944-1GEA 13460 CZK
APOSPC32944-1G APOSPC32944-250MG
2-Bromo-4-fluoro-1-cyclopropylbenzene
2-Bromo-4-fluoro-1-cyclopropylbenzene
Vzorec: C₉H₈BrF
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD21100009
CAS číslo: 1353855-60-3