Tisk…
2-Bromo-3-fluoro-1-cyclopropylbenzene
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC32943-1G PC32943-250MG
APOSPC32943-1GEA 18620 CZK
APOSPC32943-1G APOSPC32943-250MG
2-Bromo-3-fluoro-1-cyclopropylbenzene
2-Bromo-3-fluoro-1-cyclopropylbenzene
Vzorec: C₉H₈BrF
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD24449791
CAS číslo: 1434127-29-3