Tisk…
2-(Difluoromethyl)-5-nitro-1H-benzimidazole
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC32940-1G PC32940-250MG
APOSPC32940-1GEA 9920 CZK
APOSPC32940-1G APOSPC32940-250MG
2-(Difluoromethyl)-5-nitro-1H-benzimidazole
2-(Difluoromethyl)-5-nitro-1H-benzimidazole
Vzorec: C₈H₅F₂N₃O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD18909881
CAS číslo: 97273-25-1