Tisk…
2-(Difluoromethyl)-4-nitro-1H-benzimidazole
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC32938-1G PC32938-250MG PC32938-5G
APOSPC32938-1GEA 5920 CZK
APOSPC32938-1G APOSPC32938-250MG APOSPC32938-5G
2-(Difluoromethyl)-4-nitro-1H-benzimidazole
2-(Difluoromethyl)-4-nitro-1H-benzimidazole
Vzorec: C₈H₅F₂N₃O₂
MW: 213,141 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD22561278
CAS číslo: 189045-39-4