Tisk…
2-(Difluoromethyl)-5-chloro-1H-benzimidazole
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC32937-1G PC32937-250MG PC32937-5G
APOSPC32937-1GEA 14880 CZK
APOSPC32937-1G APOSPC32937-250MG APOSPC32937-5G
2-(Difluoromethyl)-5-chloro-1H-benzimidazole
2-(Difluoromethyl)-5-chloro-1H-benzimidazole
Vzorec: C₈H₅ClF₂N₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD20390822
CAS číslo: 91437-08-0