Tisk…
2-(Difluoromethyl)-4-chloro-1H-benzimidazole
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC32936-1G PC32936-250MG
APOSPC32936-1GEA 5290 CZK
APOSPC32936-1G APOSPC32936-250MG
2-(Difluoromethyl)-4-chloro-1H-benzimidazole
2-(Difluoromethyl)-4-chloro-1H-benzimidazole
Vzorec: C₈H₅ClF₂N₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD20390926
CAS číslo: 1342424-21-8