Tisk…
5-Bromo-2-(difluoromethyl)-1H-benzimidazole
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC32935-1G PC32935-250MG
APOSPC32935-1GEA 16340 CZK
APOSPC32935-1G APOSPC32935-250MG
5-Bromo-2-(difluoromethyl)-1H-benzimidazole
5-Bromo-2-(difluoromethyl)-1H-benzimidazole
Vzorec: C₈H₅BrF₂N₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD20403496
CAS číslo: 1256956-70-3