Tisk…
4-Bromo-2-(difluoromethyl)-1H-benzimidazole
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC32934-1G PC32934-250MG
APOSPC32934-1GEA 11810 CZK
APOSPC32934-1G APOSPC32934-250MG
4-Bromo-2-(difluoromethyl)-1H-benzimidazole
4-Bromo-2-(difluoromethyl)-1H-benzimidazole
Vzorec: C₈H₅BrF₂N₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD22561277
CAS číslo: 1388056-90-3