Tisk…
2-(Trifluoromethyl)-4-nitro-1H-benzimidazole
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC32932-1G PC32932-250MG PC32932-5G
APOSPC32932-1GEA 17760 CZK
APOSPC32932-1G APOSPC32932-250MG APOSPC32932-5G
2-(Trifluoromethyl)-4-nitro-1H-benzimidazole
2-(Trifluoromethyl)-4-nitro-1H-benzimidazole
Vzorec: C₈H₄F₃N₃O₂
MW: 231,131 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00796063
CAS číslo: 14689-51-1