Tisk…
2-(Trifluoromethyl)-4-chloro-1H-benzimidazole
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC32931-1G PC32931-250MG
APOSPC32931-1GEA 16340 CZK
APOSPC32931-1G APOSPC32931-250MG
2-(Trifluoromethyl)-4-chloro-1H-benzimidazole
2-(Trifluoromethyl)-4-chloro-1H-benzimidazole
Vzorec: C₈H₄ClF₃N₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01658394
CAS číslo: 2338-31-0