2-[Bromo(difluoro)methyl]-5-nitro-1H-benzimidazole
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
PC32930-1G
PC32930-250MG
PC32930-5G
APOSPC32930-1GEA
1210
CZK
APOSPC32930-1G
APOSPC32930-250MG
APOSPC32930-5G
2-[Bromo(difluoro)methyl]-5-nitro-1H-benzimidazole
2-[Bromo(difluoro)methyl]-5-nitro-1H-benzimidazole
Vzorec:
C₈H₄BrF₂N₃O₂ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD31922513 CAS číslo: 1353778-45-6 |