Tisk…
2-[Bromo(difluoro)methyl]-4-nitro-1H-benzimidazole
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC32929-1G PC32929-250MG PC32929-5G
APOSPC32929-1GEA 4930 CZK
APOSPC32929-1G APOSPC32929-250MG APOSPC32929-5G
2-[Bromo(difluoro)methyl]-4-nitro-1H-benzimidazole
2-[Bromo(difluoro)methyl]-4-nitro-1H-benzimidazole
Vzorec: C₈H₄BrF₂N₃O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD31922512
CAS číslo: 2366994-19-4