2-[Bromo(difluoro)methyl]-5-chloro-1H-benzimidazole
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
PC32922-1G
PC32922-250MG
PC32922-5G
APOSPC32922-1GEA
1660
CZK
APOSPC32922-1G
APOSPC32922-250MG
APOSPC32922-5G
2-[Bromo(difluoro)methyl]-5-chloro-1H-benzimidazole
2-[Bromo(difluoro)methyl]-5-chloro-1H-benzimidazole
Vzorec:
C₈H₄BrClF₂N₂ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD31922505 CAS číslo: 1353778-40-1 |