Tisk…
2-[Bromo(difluoro)methyl]-4-chloro-1H-benzimidazole
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC32921-1G PC32921-250MG PC32921-5G
APOSPC32921-1GEA 1540 CZK
APOSPC32921-1G APOSPC32921-250MG APOSPC32921-5G
2-[Bromo(difluoro)methyl]-4-chloro-1H-benzimidazole
2-[Bromo(difluoro)methyl]-4-chloro-1H-benzimidazole
Vzorec: C₈H₄BrClF₂N₂
MW: 281,485 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD31922504
CAS číslo: 2366994-65-0