Tisk…
2-[Bromo(difluoro)methyl]-5-fluoro-1H-benzimidazole
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC32920-1G PC32920-250MG PC32920-5G
APOSPC32920-1GEA 1370 CZK
APOSPC32920-1G APOSPC32920-250MG APOSPC32920-5G
2-[Bromo(difluoro)methyl]-5-fluoro-1H-benzimidazole
2-[Bromo(difluoro)methyl]-5-fluoro-1H-benzimidazole
Vzorec: C₈H₄BrF₃N₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD31922503
CAS číslo: 2366994-42-3