Tisk…
2-[Bromo(difluoro)methyl]-4-fluoro-1H-benzimidazole
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC32919-1G PC32919-250MG PC32919-5G
APOSPC32919-1GEA 1490 CZK
APOSPC32919-1G APOSPC32919-250MG APOSPC32919-5G
2-[Bromo(difluoro)methyl]-4-fluoro-1H-benzimidazole
2-[Bromo(difluoro)methyl]-4-fluoro-1H-benzimidazole
Vzorec: C₈H₄BrF₃N₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD31922502
CAS číslo: 2366994-67-2