Tisk…
4-Bromo-2-[bromo(difluoro)methyl]-1H-benzimidazole
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC32917-1G PC32917-250MG PC32917-5G
APOSPC32917-1GEA 3970 CZK
APOSPC32917-1G APOSPC32917-250MG APOSPC32917-5G
4-Bromo-2-[bromo(difluoro)methyl]-1H-benzimidazole
4-Bromo-2-[bromo(difluoro)methyl]-1H-benzimidazole
Vzorec: C₈H₄Br₂F₂N₂
MW: 325.936 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD31922500
CAS číslo: 2366994-44-5