Tisk…
2-Fluoro-4-methyl-5-nitrobenzyl bromide
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC32911-1G PC32911-250MG PC32911-5G
APOSPC32911-1GEA 13260 CZK
APOSPC32911-1G APOSPC32911-250MG APOSPC32911-5G
2-Fluoro-4-methyl-5-nitrobenzyl bromide
2-Fluoro-4-methyl-5-nitrobenzyl bromide
Vzorec: C₈H₇BrFNO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD28797798
CAS číslo: 1803833-24-0
UN: 3261
ADR: 8,II