Tisk…
2-Fluoro-4-methyl-5-nitrobenzyl alcohol
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC32910-1G PC32910-250MG
APOSPC32910-1GEA 4960 CZK
APOSPC32910-1G APOSPC32910-250MG
2-Fluoro-4-methyl-5-nitrobenzyl alcohol
2-Fluoro-4-methyl-5-nitrobenzyl alcohol
Vzorec: C₈H₈FNO₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD28014049
CAS číslo: 1806480-23-8