Tisk…
Methyl 2-fluoro-4-methyl-5-nitrobenzoate
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC32909-1G PC32909-250MG PC32909-5G
APOSPC32909-1GEA 3970 CZK
APOSPC32909-1G APOSPC32909-250MG APOSPC32909-5G
Methyl 2-fluoro-4-methyl-5-nitrobenzoate
Methyl 2-fluoro-4-methyl-5-nitrobenzoate
Vzorec: C₉H₈FNO₄
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD23863743
CAS číslo: 753924-48-0