Tisk…
2-Fluoro-4-methyl-5-nitrobenzoic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC32908-1G PC32908-5G PC32908-25G
APOSPC32908-1GEA 2240 CZK
APOSPC32908-1G APOSPC32908-5G APOSPC32908-25G
2-Fluoro-4-methyl-5-nitrobenzoic acid
2-Fluoro-4-methyl-5-nitrobenzoic acid
Vzorec: C₈H₆FNO₄
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD18426005
CAS číslo: 753924-40-2