Tisk…
2-(Carboxymethyl)-6-fluorobenzoic acid 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC32907-1G PC32907-250MG
APOSPC32907-1GEA 14880 CZK
APOSPC32907-1G APOSPC32907-250MG
2-(Carboxymethyl)-6-fluorobenzoic acid 97%
2-(Carboxymethyl)-6-fluorobenzoic acid
Vzorec: C₉H₇FO₄
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD20639259
CAS číslo: 583881-07-6