Tisk…
2-(3-Fluorophenyl)-2-oxoacetic acid 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC32905-1G PC32905-250MG
APOSPC32905-1GEA 2070 CZK
APOSPC32905-1G APOSPC32905-250MG
2-(3-Fluorophenyl)-2-oxoacetic acid 95%
2-(3-Fluorophenyl)-2-oxoacetic acid
Vzorec: C₈H₅FO₃
MW: 168,122 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD07698679
CAS číslo: 79477-87-5