Tisk…
2-Oxo-2-(4-(trifluoromethyl)phenyl)acetic acid 96%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC32904-1G PC32904-250MG
APOSPC32904-1GEA 6220 CZK
APOSPC32904-1G APOSPC32904-250MG
2-Oxo-2-(4-(trifluoromethyl)phenyl)acetic acid 96%
2-Oxo-2-(4-(trifluoromethyl)phenyl)acetic acid
Vzorec: C₉H₅F₃O₃
MW: 218,129 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06208287
CAS číslo: 79478-02-7