2-Oxo-2-(3-(trifluoromethyl)phenyl)acetic acid 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
PC32903-1G
PC32903-250MG
APOSPC32903-1GEA
3940
CZK
APOSPC32903-1G
APOSPC32903-250MG
2-Oxo-2-(3-(trifluoromethyl)phenyl)acetic acid 97%
2-Oxo-2-(3-(trifluoromethyl)phenyl)acetic acid
Vzorec:
C₉H₅F₃O₃ MW: 218,129 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD07777206 CAS číslo: 61560-95-0 |