4-(3-Chloro-4-fluorophenyl)-1H-1,2,4-triazol-5(4H)-one
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
PC32900-1G
PC32900-250MG
APOSPC32900-1GEA
2400
CZK
APOSPC32900-1G
APOSPC32900-250MG
4-(3-Chloro-4-fluorophenyl)-1H-1,2,4-triazol-5(4H)-one
4-(3-Chloro-4-fluorophenyl)-1H-1,2,4-triazol-5(4H)-one
Vzorec:
C₈H₅ClFN₃O Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD31742298 CAS číslo: 1346235-03-7 |