Tisk…
4-(3,4,5-Trifluorophenyl)-1H-1,2,4-triazol-5(4H)-one
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC32899-1G PC32899-250MG
APOSPC32899-1GEA 2400 CZK
APOSPC32899-1G APOSPC32899-250MG
4-(3,4,5-Trifluorophenyl)-1H-1,2,4-triazol-5(4H)-one
4-(3,4,5-Trifluorophenyl)-1H-1,2,4-triazol-5(4H)-one
Vzorec: C₈H₄F₃N₃O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD31742301
CAS číslo: 2379918-34-8