Tisk…
4-(3,4-Difluorophenyl)-1H-1,2,4-triazol-5(4H)-one
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC32896-1G PC32896-250MG
APOSPC32896-1GEA 2400 CZK
APOSPC32896-1G APOSPC32896-250MG
4-(3,4-Difluorophenyl)-1H-1,2,4-triazol-5(4H)-one
4-(3,4-Difluorophenyl)-1H-1,2,4-triazol-5(4H)-one
Vzorec: C₈H₅F₂N₃O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD31742299
CAS číslo: 1817687-98-1