Tisk…
4-(4-Fluorophenyl)-3-methyl-1H-1,2,4-triazol-5-one
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC32895-1G PC32895-250MG
APOSPC32895-1GEA 5200 CZK
APOSPC32895-1G APOSPC32895-250MG
4-(4-Fluorophenyl)-3-methyl-1H-1,2,4-triazol-5-one
4-(4-Fluorophenyl)-3-methyl-1H-1,2,4-triazol-5-one
Vzorec: C₉H₈FN₃O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03787254
CAS číslo: 860650-96-0