4-(3-Fluorophenyl)-3-methyl-1H-1,2,4-triazol-5-one
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
PC32894-1G
PC32894-250MG
APOSPC32894-1GEA
29760
CZK
APOSPC32894-1G
APOSPC32894-250MG
4-(3-Fluorophenyl)-3-methyl-1H-1,2,4-triazol-5-one
4-(3-Fluorophenyl)-3-methyl-1H-1,2,4-triazol-5-one
Vzorec:
C₉H₈FN₃O Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD03787480 CAS číslo: 860650-60-8 |