Tisk…
4-(2-Fluorophenyl)-1H-1,2,4-triazol-5(4H)-one
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC32893-1G PC32893-250MG
APOSPC32893-1GEA 5960 CZK
APOSPC32893-1G APOSPC32893-250MG
4-(2-Fluorophenyl)-1H-1,2,4-triazol-5(4H)-one
4-(2-Fluorophenyl)-1H-1,2,4-triazol-5(4H)-one
Vzorec: C₈H₆FN₃O
MW: 179,151 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11504880
CAS číslo: 1065074-15-8