6-Fluorobenzofuran
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
PC32891-1G
PC32891-250MG
APOSPC32891-1GEA
16370
CZK
APOSPC32891-1G
APOSPC32891-250MG
6-Fluorobenzofuran
6-Fluorobenzofuran
Vzorec:
C₈H₅FO MW: 136,123 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD28654686 CAS číslo: 24410-60-4 |