Tisk…
Ethyl 7-fluorobenzofuran-2-carboxylate
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC32890-1G PC32890-250MG
APOSPC32890-1GEA 3310 CZK
APOSPC32890-1G APOSPC32890-250MG
Ethyl 7-fluorobenzofuran-2-carboxylate
Ethyl 7-fluorobenzofuran-2-carboxylate
Vzorec: C₁₁H₉FO₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD25956567
CAS číslo: 1207537-69-6