Tisk…
4-Fluoro-1-benzofuran-2-carboxylic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC32889-1G PC32889-250MG
APOSPC32889-1GEA 14060 CZK
APOSPC32889-1G APOSPC32889-250MG
4-Fluoro-1-benzofuran-2-carboxylic acid
4-Fluoro-1-benzofuran-2-carboxylic acid
Vzorec: C₉H₅FO₃
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD23708314
CAS číslo: 1408060-30-9