Tisk…
Ethyl 4-fluorobenzofuran-2-carboxylate
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC32888-1G PC32888-250MG
APOSPC32888-1GEA 5060 CZK
APOSPC32888-1G APOSPC32888-250MG
Ethyl 4-fluorobenzofuran-2-carboxylate
Ethyl 4-fluorobenzofuran-2-carboxylate
Vzorec: C₁₁H₉FO₃
MW: 208,186 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD30528090
CAS číslo: 1709824-79-2