Tisk…
(2,2-Difluorocyclopropyl)methanamine hydrochloride
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC32886-1G PC32886-250MG PC32886-5G
APOSPC32886-1GEA 17460 CZK
APOSPC32886-1G APOSPC32886-250MG APOSPC32886-5G
(2,2-Difluorocyclopropyl)methanamine hydrochloride
(2,2-Difluorocyclopropyl)methanamine hydrochloride
Vzorec: C₄H₇F₂N·ClH
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD26407844
CAS číslo: 1426309-49-0