Tisk…
4-(Trifluoromethyl)-1,3-benzothiazol-2-ylamine
Dodavatel: Apollo Scientific
PC32884-1G PC32884-250MG PC32884-5G
APOSPC32884-1GEA 6720 CZK
APOSPC32884-1G APOSPC32884-250MG APOSPC32884-5G
4-(Trifluoromethyl)-1,3-benzothiazol-2-ylamine
4-(Trifluoromethyl)-1,3-benzothiazol-2-ylamine
Vzorec: C₈H₅F₃N₂S
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00160038
CAS číslo: 60388-36-5