Tisk…
3-(Dimethylamino)-1-(3-fluorophenyl)prop-2-en-1-one
Dodavatel: Apollo Scientific
PC32872-1G PC32872-250MG PC32872-500MG
APOSPC32872-1GEA 21960 CZK
APOSPC32872-1G APOSPC32872-250MG APOSPC32872-500MG
3-(Dimethylamino)-1-(3-fluorophenyl)prop-2-en-1-one
3-(Dimethylamino)-1-(3-fluorophenyl)prop-2-en-1-one
Vzorec: C₁₁H₁₂FNO
MW: 193,217 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01570077
CAS číslo: 96604-93-2