5-Chloro-1-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-4-carbonyl
Dodavatel: Apollo Scientific
PC32869-1G
PC32869-250MG
PC32869-500MG
PC32869-2.5G
APOSPC32869-1GEA
14150
CZK
APOSPC32869-1G
APOSPC32869-250MG
APOSPC32869-500MG
APOSPC32869-2.5G
5-Chloro-1-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-4-carbonyl
5-Chloro-1-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-4-carbonyl
Vzorec:
C₆H₃Cl₂F₃N₂O Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD04115396 CAS číslo: 128564-57-8 |